missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-d3-catechol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylcatechol methyl-d3 |
| CAS | 83719-41-9 |
| Molekylformel | C7 2H3 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(trideuteriomethyl)benzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.16 |
| Formel vikt | 127.0713 g/mol |
| Procent renhet | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?