Läs mer
4-(Metyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Produktkod. 30466821
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30466821 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30466821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3257421MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 1020719-61-2
Molekylformel C10 2H3 H12 N3 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL-d3, NNAL-d3, 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Trideuteriomethylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-D3 (N-methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
IUPAC-namn N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-(trideuteriometyl)lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 212.26
Formel vikt 212.1353