Läs mer
4-(Metyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Produktkod. 30467297
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30467297 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30467297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32574210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 1020719-61-2
Molekylformel C10 2H3 H12 N3 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL-d3, NNAL-d3, 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Trideuteriomethylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-D3 (N-methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
IUPAC-namn N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-(trideuteriometyl)lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 212.26
Formel vikt 212.1353