Läs mer
4-(Metyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon, TRC
Produktkod. 30472320
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30472320 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32575250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
CAS 86270-92-0
Molekylformel C10 2H3 H10 N3 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
IUPAC-namn N-(4-oxo-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-(trideuteriometyl)lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 210.25
Formel vikt 210.1196