missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methyl Ethynyl Estradiol, TRC

Produktkod. 30134146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134146 50 mg
30134155 25 mg
30040897 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30496550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 155683-61-7
Molekylformel C21 H26 O2
Molekylvikt (g/mol) 310.43
Synonym (17α)-4-Methyl-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (9CI), 4-Methyl Ethynyl Estradiol, 4-Methyl-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (4-Methyl-ethinylestradiol), Ethinylestradiol Imp K. (EP)
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-4,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
LEDER Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methyl Ethynyl Estradiol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)12-10-18-17-6-5-14-13(2)19(22)8-7-15(14)16(17)9-11-20(18,21)3/h1,7-8,16-18,22-23H,5-6,9-12H2,2-3H3/t16-,17-,18+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 310.1933
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.