Läs mer
4-Methyl Ethynyl Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl Ethynyl Estradiol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)12-10-18-17-6-5-14-13(2)19(22)8-7-15(14)16(17)9-11-20(18,21)3/h1,7-8,16-18,22-23H,5-6,9-12H2,2-3H3/t16-,17-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 310.1933 |