Läs mer
4-Methyl Histamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl Histamine Dihydrochloride |
| CAS | 36376-47-3 |
| Molekylformel | C6 H11 N3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1H-imidazole-5-ethanamine, 5-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine Hydrochloride, 2-(5-Methyl-4-imidazolyl)ethylamine Dihydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-5-methylimidazole Dihydrochloride, 5-Methylhistamine Dihydrochloride, 5(4)-Methylhistamine Dihydrochloride, 5-(2-Aminoethyl)-4- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;;/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cc1[nH]cnc1CCN |
| IUPAC-namn | 2-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)ethanamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.09 |
| Formel vikt | 197.0487 |