Läs mer
4-Methyl Mebendazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22) |
| Formel vikt | 309.1113 |