Läs mer
4-metylmebendazol, TRC
Produktkod. 30482239
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482239 25 mg
30471084 50 mg
30481184 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32015525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31545-31-0
Molekylformel C17 H15 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 309.32
Synonym Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP)
IUPAC-namn metyl N-[5-(4-metylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
Formel vikt 309.1113