missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide, Mikromol™
Beskrivning
4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide |
| CAS | 1157857-29-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H15 F3 N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15F3N4O3/c1-11-3-4-13(5-17(11)26(28)29)18(27)24-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)25-9-12(2)23-10-25/h3-10H,1-2H3,(H,24,27) |
| LEDER | Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)[N+](=O)[O-])cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitrobenzamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?