Läs mer
4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide, TRC
Produktkod. 30480416
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30480416 50 mg
1 options
Produktkod. 30480416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32037050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zolpyridine (4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide)
CAS 349122-64-1
Molekylformel C14 H14 N2 O
Kvantitet 50 mg
Synonym Zolpyridine, 4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-3-6-12(7-4-10)14(17)16-13-8-5-11(2)9-15-13/h3-9H,1-2H3,(H,15,16,17)
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(C)cn2
IUPAC-namn 4-methyl-N-(5-methylpyridin-2-yl)benzamide
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Formel vikt 226.1106