missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-N-(methyl-13C)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-N-(methyl-13C)benzenesulfonamide |
| CAS | 404839-31-2 |
| Molekylformel | C713CH11NO2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3/i2+1 |
| LEDER | [13CH3]NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-N-(1^{13}C)methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.23 |
| Formel vikt | 186.0544 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?