Läs mer
4-metyl-N,N-di(metyl-13C)bensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30456947
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30456947 2.5 mg 2.5mg
30452068 5 mg -
30451244 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT5366422.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-N,N-di(methyl-13C)benzenesulfonamide
Molekylformel 13C2 C7 H13 N O2 S
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)13(11,12)10(2)3/h4-7H,1-3H3/i2+1,3+1
LEDER [13CH3]N([13CH3])S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 4-metyl-N,N-di((113C)metyl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 201.255
Formel vikt 201.073