Läs mer
4-Methyl Phencyclidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methyl PCP (hydrochloride) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N.ClH/c1-16-8-10-17(11-9-16)18(12-4-2-5-13-18)19-14-6-3-7-15-19;/h8-11H,2-7,12-15H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 293.191 |