Läs mer
4-Methyl Salicylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl Salicylic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 152.0473 |