Läs mer
4-Methyl(thiobenzamide), 97%
Produktkod. 11489836
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11489836
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20320.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2362-62-1 | C8H9NS | 151.227 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2362-62-1
Molekylformel C8H9NS
Molekylvikt (g/mol) 151.227
MDL-nummer MFCD00173750
InChI-nyckel QXYZSNGZMDVLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzothioamide, 4-methyl thiobenzamide, 4-methylthiobenzamide, 4-methylbenzene-1-carbothioamide, 4-methyl-thiobenzamide, 4-methylbenzenethioamide, benzenecarbothioamide, 4-methyl, amino 4-methylphenyl methane-1-thione, 4-pmtb, p-methylthiobenzoylamide
PubChem CID 737209
IUPAC-namn 4-metylbensenkarbotioamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl(thiobenzamide)
Smältpunkt 166°C to 169°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.