missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Methyl)thiochroman-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methyl)thiochroman-4-ol |
| CAS | 79454-13-0 |
| Molekylformel | C10H12OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1-benzothiopyran-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12OS/c1-10(11)6-7-12-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CC1(O)CCSc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-2,3-dihydrothiochromen-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.27 |
| Formel vikt | 180.0609 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?