missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-valerophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-valerophenone |
| CAS | 2050-07-9 |
| Molekylformel | C12H16O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1-phenyl-1-pentanone, 1-Phenyl-4-methylpentan-1-one, 2-Methyl-5-phenylpentan-5-one, 4-Methylpentanophenone, Isocaprophenone, NSC 177472, gamma-Methylvalerophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-10(2)8-9-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-1-phenylpentan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.25 |
| Formel vikt | 176.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?