Läs mer
4′-Methylacetanilide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15893971
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15893971 250 g 250g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15893971 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8000770250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 103-89-9
Smältpunkt 147°C to 150°C
Kokpunkt 306°C to 308°C/1013 hPa
Molekylformel CH3CONHC6H4-4-(CH3)
MDL-nummer MFCD00008677
Kvantitet 250 g
Synonym 4′-Methylacetanilide, N-p-Tolylacetamide, Acetic acid p-toluidide, 4-Acetamidotoluene, 4′-Methylacetanilide
Molekylvikt (g/mol) 149.19