Läs mer
4'-metylacetanilid, TRC
Produktkod. 30135062
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135062 10 g
30132822 25 g
30010644 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27501010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-89-9
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Synonym N-(4-methylphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)toluene, 4-Acetotoluide, 1-Acetamido-4-methylbenzene, N-p-Tolylacetamide, p-Acetotoluide, NSC 7644;
IUPAC-namn N-(4-metylfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylacetanilide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Formel vikt 149.0841