Läs mer
4'-metylacetofenon, 96 %
Produktkod. 11481788
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481788 250 g 250g
11471788 50 g 50g
11461788 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14469.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.30 SEK
    509.65 SEK / 250g
    Save 117.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134,18 g/mol
4'-metylacetofenon används som smakämne. Det reagerar med morfolin för att få 4-(p-tolyl-tioacetyl)-morfolin i närvaro av svavel som reagens. Vidare används det som en mellanprodukt vid tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser, parfymer och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Methylacetofenon används som smakämne. Det reagerar med morfolin för att få 4-(p-tolyl-tioacetyl)-morfolin i närvaro av svavel som reagens. Vidare används det som en mellanprodukt vid tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser, parfymer och kosmetika.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-00-9
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00008751
InChI-nyckel GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylacetophenone
Smältpunkt -19 °C
Densitet 1.01
Kokpunkt 224 °C till 226 °C
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 250 g
Beilstein 606053
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.