Läs mer
4'-Metylacetofenon, Mikromol™
Produktkod. 17921736
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17921736 100 mg
1 options
Produktkod. 17921736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0344.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4'-Metylacetofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylacetophenone
CAS 122-00-9
Analyt- eller komponentnamn 4'-Methylacetophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 4'-methyl- (8CI), 1-(4-Methylphenyl)ethanone, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethanone, 1-(4-Tolyl)ethanone, 1-(p-Tolyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethanone, 4-Acetyltoluene, 4-Methyl-1-acetylbenzene, 4-Methylhypnone, 4-Methylphenyl methyl ketone, 4'-Methylacetophenone, Melilotal, Methyl 4-methylphenyl ketone, Methyl p-tolyl ketone, NSC 9401, p-Acetyltoluene, p-Methylacetophenone, p-Tolyl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
LEDER CC(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 134,0732 g/mol