Läs mer
4-Methylacetophenone Phenylhydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylacetophenone Phenylhydrazone |
| CAS | 54779-81-6 |
| Molekylformel | C15 H16 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-2-(1-(p-tolyl)ethylidene)hydrazine, NSC 68562, Celecoxib-Imp-AE-3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2/c1-12-8-10-14(11-9-12)13(2)16-17-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17H,1-2H3/b16-13+ |
| LEDER | C\C(=N/Nc1ccccc1)\c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | N-[(E)-1-(4-methylphenyl)ethylideneamino]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.301 |
| Formel vikt | 224.131 |