Läs mer
4′-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15851471
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15851471 1 L 1 L
15841471 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15851471 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8212431000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-00-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Specifikationer
Densitet 1.00 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008751
Kvantitet 1 L
Synonym 4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone, 4′-Methylacetophenone