Läs mer
4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-d3 |
| CAS | 1189642-32-7 |
| Molekylformel | C10 2H3 H13 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9/h2,4,7-8,10-11,13H,3,5-6H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NCCCC(O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 1-pyridin-3-yl-4-(trideuteriomethylamino)butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.27 |
| Formel vikt | 183.1451 |