missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30007042
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007042 1 g
17912745 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2870001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66093-90-1
Molekylformel C10 H14 N2 O . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 251.15
Synonym Pseudooxynicotine Dihydrochloride, 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-Butanone, 4-methylamino-1-(3-pyridyl)-, dihydrochloride
IUPAC-namn 4-(methylamino)-1-pyridin-3-ylbutan-1-one;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.CNCCCC(=O)c1cccnc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H
Formel vikt 250.064
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.