missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-pentanone, Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-pentanone','Dihydrochloride |
| CAS | 133381-81-4 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O . 2 Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9(12-2)5-6-11(14)10-4-3-7-13-8-10;;/h3-4,7-9,12H,5-6H2,1-2H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CNC(C)CCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 4-(methylamino)-1-pyridin-3-ylpentan-1-one;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.18 |
| Formel vikt | 264.0796 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?