missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30473216
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473216 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28700350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone Dihydrochloride
CAS 764661-23-6
Molekylformel C10 2H4 H10 N2 O . 2 Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-Butanone','4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-','dihydrochloride (9CI), 1-Butanone','4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-','hydrochloride (1:2) (ACI), Pseudooxynicotine D4 (Pyridinyl D4) Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H/i2D,4D,7D,8D;;
LEDER Cl.Cl.[2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCNC)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 4-(methylamino)-1-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butan-1-one;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 255.18
Formel vikt 254.0891
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.