missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Methylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde, TRC

Produktkod. 30472065
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2869151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde
CAS 185040-32-8
Molekylformel C7H9N3OS
Kvantitet 1 g
Synonym 4-(Methylamino)-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-(Methylamino)-2-(met hylsulfanyl)pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-Methylamino-2-methanethiopyrimidine-5- carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H9N3OS/c1-8-6-5(4-11)3-9-7(10-6)12-2/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10)
LEDER CNc1nc(SC)ncc1C=O
Molekylvikt (g/mol) 183.23
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.