missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Methylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde |
| CAS | 185040-32-8 |
| Molekylformel | C7H9N3OS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(Methylamino)-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-(Methylamino)-2-(met hylsulfanyl)pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-Methylamino-2-methanethiopyrimidine-5- carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3OS/c1-8-6-5(4-11)3-9-7(10-6)12-2/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | CNc1nc(SC)ncc1C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?