Läs mer
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic-d3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic-d3 Acid |
| CAS | 1346601-36-2 |
| Molekylformel | C8H5D3N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-9-6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,9H,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-nitro-4-(trideuteriomethylamino)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.18 |
| Formel vikt | 199.0672 |