Läs mer
4-(Methylamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid |
| CAS | 15569-99-0 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-11-9(4-5-10(13)14)8-3-2-6-12-7-8/h2-3,6-7,9,11H,4-5H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CNC(CCC(=O)O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 4-(methylamino)-4-pyridin-3-ylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.1055 |