missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Methylamino)antipyrine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30325347
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325347 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325347 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15083380AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylamino antipyrine
CAS 519-98-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Methylamino antipyrine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H15 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 4-(methylamino)- (6CI,8CI), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-(Methylamino)antipyrine, 4-Methylaminophenazone, 4-Monomethylaminoantipyrine, 4-Monomethylaminophenazone, Methylaminoantipyrine, Methylaminophenazone, Monomethylaminoantipyrine, N-Methyl-4-aminoantipyrine, N-Methyl-4-aminophenazone, N-Methylaminoantipyrine, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine, Noraminopyrine, Metamizole Sodium Monohydrate Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,13H,1-3H3
LEDER CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenylpyrazol-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 217.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 217.1215 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.