Läs mer
4-(Metylamino)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 11489623
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489623 5 g 5g
11499623 25 g 25g
11409633 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12426.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 10541-83-0 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
4-(Metylamino)bensoesyra viktig för framställning av andra farmaceutiska produkter, färgämnen, smakämnen och konserveringsmedel. .För beredning av läkemedel och andra finkemikalier.
Löslighet
Lite löslig. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10541-83-0
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00002535
InChI-nyckel ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-methylamino, p-methylaminobenzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-n-methylamino benzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoate, benzoic acid, p-methylamino, 4-methylamino-benzoic acid, p-methylamino benzoic acid, p-n-methylamino benzoic acid
PubChem CID 66345
ChEBI CHEBI:7308
IUPAC-namn 4-(metylamino)bensoesyra
LEDER CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4- (Methylamino)benzoic acid
Smältpunkt 158 °C till 160 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2082805
Löslighetsinformation Lätt lösligt. Löslig i alkohol.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.