Läs mer
4-(metylamino)bensoesyra etylester, TRC
Produktkod. 30479373
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479373 100 mg
30481049 50 mg
30468150 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM285670100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10541-82-9
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Synonym 4-Ethoxycarbonyl-N-methylaniline, Ethyl 4-(Methylamino)benzoate, Ethyl p-(Methylamino)benzoate, NSC 265435
IUPAC-namn Etyl 4-(metylamino)benzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(NC)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)benzoic Acid Ethyl Ester
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)8-4-6-9(11-2)7-5-8/h4-7,11H,3H2,1-2H3
Formel vikt 179.0946