Läs mer
4-(metylamino)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30477984
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30477984 5 g
1 options
Produktkod. 30477984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2856655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)benzoic Acid
CAS 10541-83-0
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(N-Methylamino)benzoic Acid, N-Methyl-4-aminobenzoic Acid, NSC 102506
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
LEDER CNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(metylamino)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633