Läs mer
4-(Methylamino)butanoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)butanoic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H |
| Formel vikt | 153.0557 |