Läs mer
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| CAS | 158747-10-5 |
| Molekylformel | C12H23NO2.HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Methylaminocyclohexanone (2,2-dimethyltrimethylene) ketal hydrochloride, 4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride, 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Methylaminocyclohexanone (2,2-dimethyltrimethylene) ketal hydrochloride, 4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2 |
| IUPAC-namn | N,3,3-trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.78 |
| Formel vikt | 249.1496 |