missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylamino-d3 Antipyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylamino-d3 Antipyrine |
| CAS | 1246820-06-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H12D3N3O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-(trideuteriomethylamino)pyrazol-3-one, 4-Methylaminophenazone-D3 (N4-methyl-D3), 4-Methylamino-d3 antipyrine, 4-[(Methyl-d3)amino]antipyrine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-[(methyl-d3)amino]-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, N-(Methyl-d3)-4-aminoantipyrine, N-(Methyl-d3)-4-aminophenazone, 4-(Methyl-d3)amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,13H,1-3H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.29 |
| Procent renhet | >95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?