Läs mer
4-(metylamino)fenolsulfat, 99 %
Produktkod. 11433347
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433347 50 g 50g
11443347 250 g 250g
11423347 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16236.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 55-55-0 | C14H18N2O2·H2SO4
4-(metylamino)fenolsulfat, är en populär fotografisk framkallare som används i svart& vit fotografering. Det är också ett utmärkt framkallningsmedel för de flesta applikationer för kontinuerliga tonframkallare, och det har använts i stor utsträckning i publicerade utvecklarformler såväl som kommersiella produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-(Methylamino)phenol sulfate, är en populär fotografisk framkallare som används i svart& vit fotografering. Det är också ett utmärkt framkallningsmedel för de flesta applikationer för kontinuerliga tonframkallare, och det har använts i stor utsträckning i publicerade utvecklarformler såväl som kommersiella produkter.
Löslighet Det är lösligt
i vatten (50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-55-0
Molekylformel C14H18N2O2·H2SO4
MDL-nummer MFCD00013140
Synonym Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfate; Metol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)phenol sulfate
Smältpunkt ∼260 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3919382
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,6017
Löslighetsinformation Det är lösligt i vatten (50 mg/ml).
Formel vikt 344.38
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.