Läs mer
4-(Metylamino)fenolsulfat, ACS, 99,0–101,5 %
Produktkod. 11394187
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394187 250 g 250g
11384187 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036674.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 55-55-0
4-(Methylamino)phenol sulfate är en fotografisk framkallare som används i svartvit fotografering. Det används också som tonframkallare i framkallningsmedel. Vidare används det i oxidativa hårfärgningsformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-55-0
MDL-nummer MFCD00013140
Synonym Bis(4-hydroxy-n-methylanilinium) sulfate; Metol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)phenol sulfate
Smältpunkt ∼260 °C (dekomposition)
Färg Grädde till vitt
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3919382
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,6017
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och eter. Lätt löslig i vatten och etanol. Olöslig i dietyleter.
Formel vikt 344.38
Procent renhet 99,0 till 101,5 %
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.