Läs mer
4-Methylamino Phenol Sulphate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 55-55-0 |
| Smältpunkt | 260°C |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C14H18N2O2·H2SO4 |
| MDL-nummer | 13140 |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 344.38g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Methylaminophenol sulfate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.