Läs mer
4-(Methylamino)pyridine, 99%
Produktkod. 11395405
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11395405
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19626.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1121-58-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
4-(Metylamino)pyridin används som effektiv nukleofil katalysator under framställningen av porösa polymerer i emulsion med ultrahög yta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-(Methylamino)pyridin används som effektiv nukleofil katalysator under framställningen av porösa polymerer med
emulsionsmallar med ultrahög yta.
Löslighet Löslig i vatten, aceton, etanol
, eter och bensen.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-58-0
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00152625
InChI-nyckel LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino pyridine, 4-methylaminopyridine, n-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, n-methyl, pyridin-4-yl methyl amine, 4-mamp, dmap on polystyrene, pubchem12915, pyridin-4yl-methylamine, pyridin-4-yl-methylamine
PubChem CID 123098
IUPAC-namn N-metylpyridin-4-amin
LEDER CNC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)pyridine
Smältpunkt 124°C to 128°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 108213
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,ethanol,ether and benzene.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.