Läs mer
4-metylaminofenolsulfat, 99%, extra rent
Produktkod. 10011700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10011700 500 g 500g
10479070 5 g 5g
10764641 100 g 100g
10714294 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10011700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156805000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
4-metylaminofenolsulfat, 99 %, C14H18N2O2. H2SO4, CAS-nummer-55-55-0, Metol, 500g, 13, 441, 100,0, 98,5, Beige till vitt eller grått, Dekompositionsinformation: >260 grader. C, 1,5770g/ml, 200-237-1, 344,38, Extra Pure, GHS Signalord: Varning | CAS: 55-55-0 | C14H18N2O2·H2SO4 | 344,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-55-0
Molekylformel C14H18N2O2·H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 344.38
MDL-nummer MFCD00013140
Synonym Metol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylaminophenol sulfate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation Nedbrytningsinformation: >260 °C
Smältpunkt 260,0 °C
Färg Beige till vit eller grå
Densitet 1.5770g/mL, 1.577
Tändningsrester 0,15% max.
Förlust vid torkning 0,3% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Kvantitet 500 g
Beilstein 13, 441
Merck Index 15, 6091
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i 20 delar kallt vatten, löslig i 6 delar kokande vatten, lätt löslig i alkohol, olöslig i eter
Formel vikt 344.38
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.