Läs mer
4-metylanisol, 99 %
Product Code. 11474633
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11474633 2500 mL 2500ml
11454633 100 mL 100ml
11464633 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11474633 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11572.0F
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-93-8
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00008413
InChI-nyckel CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC-namn 1-metoxi-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methylanisole
Smältpunkt -50 °C
Densitet 0.968
Kokpunkt 174 °C till 175 °C
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 1237336
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.