Läs mer
4-Methylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15809280
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809280 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15809280 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8061790250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 104-87-0
Smältpunkt -6°C
Densitet 1.02 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 204°C/1013 hPa
Molekylformel 4-(CH3)C6H4CHO
MDL-nummer MFCD00006954
Kvantitet 250 mL
Synonym 4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde, 4-Methylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 120.15