Läs mer
4-metylbensaldehyd, TRC
Produktkod. 30467579
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30467579 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30467579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2888452.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolualdehyde
CAS 104-87-0
Molekylformel C8 H8 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzaldehyde, 4-methyl-, p-Tolualdehyde (8CI), 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolualdehyde, NSC 2224, PTAL, p-Formyltoluene, p-Methylbenzaldehyde, p-Toluic aldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
LEDER Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-metylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Formel vikt 120.0575