Läs mer
4-Methylbenzamide, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31103029
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31103029 25 g
31101515 100 g
31093912 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31103029 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14948125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzamide
CAS 619-55-6
Molekylformel C8H9NO
MDL-nummer MFCD00008002
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(N)C1=CC=C(C)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Procent renhet 97%