Läs mer
4-metylbensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11460973
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460973 25 g 25g
11440973 1 g 1g
11450973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13347.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135,96 g/mol
4-metylbensenboronsyra, är en vanlig kemikalie i Suzuki-kopplingsreaktioner. Det används också som mellanprodukt i läkemedelsindustrin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methylbenzeneboronic acid, är en vanlig kemikalie i Suzuki-kopplingsreaktioner. Det används också som mellanprodukt i läkemedelsindustrin
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5720-05-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 246 °C till 254 °C
Molekylformel C7H9BO3
MDL-nummer MFCD00236047
Kvantitet 25 g
Beilstein 2935970
Synonym 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
InChI-nyckel ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC=C1B(O)O
IUPAC-namn (2-metoxifenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 151.96
PubChem CID 2733958
Formel vikt 135.96
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.