Läs mer
4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 99%
Produktkod. 11305335
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305335 1 g 1g
11315335 5 g 5g
11325335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305335 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 380481-66-3 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380481-66-3
Molekylformel C12H17BO2
Molekylvikt (g/mol) 204.076
MDL-nummer MFCD03788728
InChI-nyckel ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 23005406
IUPAC-namn 5,5-dimetyl-2-(4-metylfenyl)-1,3,2-dioxaborinan
LEDER B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Smältpunkt 93°C to 95°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.